Learn More
Diaminomaleonitrile, 98%
Codice prodotto. 11425757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11425757 25 g 25g
11435757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11425757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24328.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1187-42-4 | C4H4N4 | 108.104 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1187-42-4
Formula molecolare C4H4N4
Molecular Weight (g/mol) 108.104
Numero MDL MFCD00001870
InChI Key DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Sinonimo diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
PubChem CID 2723951
IUPAC Name (Z)-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
SMILES C(#N)C(=C(C#N)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Diaminomaleonitrile
Punto di fusione 178°C to 182°C (decomposition)
Densità 1.36
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 878333
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 108.1
Percent Purity 98%