Learn More
Diaminomaleonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diaminomaleonitrile |
| CAS | 1187-42-4 |
| Formula molecolare | C4H4N4 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 2,3-Diaminomaleonitrile, DAMN, Diaminomaleodinitrile, Hydrogen Cyanide Tetramer, (2Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile, (Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3- |
| SMILES | N\C(=C(/N)\C#N)\C#N |
| IUPAC Name | (Z)-2,3-diaminobut-2-enedinitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 108.1 |
| Peso formulazione | 108.0436 |