Learn More
Diaminomaleonitrile, TRC
Codice prodotto. 30352265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352265 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352265 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41515525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diaminomaleonitrile
CAS 1187-42-4
Formula molecolare C4H4N4
Quantità 25 g
Sinonimo 2,3-Diaminomaleonitrile, DAMN, Diaminomaleodinitrile, Hydrogen Cyanide Tetramer, (2Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile, (Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile
InChI Formula InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3-
SMILES N\C(=C(/N)\C#N)\C#N
IUPAC Name (Z)-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
Molecular Weight (g/mol) 108.1
Peso formulazione 108.0436