Learn More
Alfa Aesar™ Diamminetetrachlorotitanate(IV), 99%
Marca: Alfa Aesar™ 039593.09
Dettagli aggiuntivi : CAS : 15719-81-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità | 10g |
---|
Identificatori chimici
15719-81-0 | |
223.729 | |
OAVZMJMVTGHHAL-UHFFFAOYSA-J | |
15796036 | |
N.N.Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl |
Cl4H6N2Ti | |
MFCD00145368 | |
diamminetetrachlorotitanate iv | |
azane;tetrachlorotitanium |
Specifica
Diamminetetrachlorotitanate(IV) | |
120°C (0.1mmHg)(sublimation) | |
10g | |
Cl4H6N2Ti | |
UN3260 | |
OAVZMJMVTGHHAL-UHFFFAOYSA-J | |
azane;tetrachlorotitanium | |
15796036 | |
Powder |
Moisture Sensitive | |
240°C (decomposition) | |
15719-81-0 | |
MFCD00145368 | |
diamminetetrachlorotitanate iv | |
N.N.Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl | |
223.729 | |
223.75 | |
99% |