Learn More
Fisherbrand™ Diamond Antistatic Weighing Boats
Codice prodotto. 15718197 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
15718197 White pezzi 500
15728197 Black pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15718197
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Diamond Antistatic Weighing Boats are flexible polystyrene boats featuring smooth surfaces.
  • Diamond-shaped boats that flex for accurate pouring.
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • 2 colors
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Antistatic.
  • Temperature range -10°C to +70°C (14°F to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Colore White
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Forma Diamond
Sterilità Non-sterile
Tipo Weighing Boat
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microwave Moisture Analyzer
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 14°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +70°C
Lunghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 71 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 46 mm
Altezza (sistema metrico) 14 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.6 in.