Descrizione
- Diamond-shaped boats that flex for accurate pouring.
- Wide, flat bottom to resist tipping
- 2 colors
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Antistatic.
- Temperature range -10°C to +70°C (14°F to 158°F)
- Can be used with microwave moisture analyzers
- All are FDA/food-grade compliant
- Pack of 500
- Disposable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Colore | Black |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polystyrene |
| Forma | Diamond |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Weighing Boat |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microwave Moisture Analyzer |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 14°F to 158°F |
| Vedi altri risultati |