Learn More
Bochem™ Diamond Pencil with Octahedron Point
Descrizione
- Permanent labelling of glassware and microscope slides
- Octahedron point
- Steel handle
Specifica
Specifica
| Materiale maniglia | Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 135 mm |
| Descrizione | Diamond Pencil |
| Da utilizzare con (applicazione) | Permanent Marking Glass Microscope Slides and Other Lab Glassware |
| Stile punta | Octahedron Point |