Descrizione
- Tips comply with the CE IVD directive
- Color coded packaging for volume recognition at a glance
- Sterilized tips are free of detectable DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, pyrogens and trace metals
- Pre-sterilized tips are wrapped in medical device quality plastic
- Gamma irradiated
- Non-sterile tips can be autoclaved at 121°C for 20 minutes at 1 bar (moist heat)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Puntale per pipette |
| Volume (sistema metrico) | Da 2 a 200 μl |
| Sterilità | Sì |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | D200 |
| Precisione | da 0.006 a 0.008 μl |
| Accuracy | Da -0.075 a -0.05μl |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.1 cm |
| Certificazione/Conformità | Certificato privo di DNA, RNA, DNasi, RNasi, ATP, pirogeni e metalli in tracce, CE, IVD |
| Vedi altri risultati |