Learn More
Globe Scientific Diamond™ White Glass Plain Microscope Slides
Sfoglia Tutto Globe Scientific ProdottiDescrizione
- Available with 90° or clipped corners
- Produced from the finest quality optical white glass
- Packed in high quality white plastic boxes
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| N. per custodia | 1440 |
| N. per confezione | 72 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Edges | Beveled |
| Materiale | Glass |
| Precleaned | Yes |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Colore | White |
| Vedi altri risultati |