Learn More
Fisherbrand™ Pompa a diaframma
Codice prodotto. 10287097 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
16 l/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
10287097 16 l/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10287097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00€
    897.16€ / pezzi 1
    Risparmia 1182.84€
    56% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pompe resistenti alle sostanze chimiche per applicazioni con solventi aggressivi e vapori acidi. Le pompe a membrana Fisherbrand™ e le teste di connessione sono rinforzate con fibre di carbonio per garantire la conduttività elettrica e prevenire le cariche elettrostatiche.
  • Resistente dal punto di vista chimico, ideale per applicazioni che includono solventi aggressivi e vapori acidi.
  • Sostituzione delle pompe rotative a palette e degli aspiratori d'acqua, soprattutto nelle applicazioni a vuoto spinto in cui si riscontrano vapori corrosivi
  • Le testate della pompa sono realizzate in PTFE con rinforzo in fibra di carbonio per gestire i vapori corrosivi e aggressivi senza danni
  • Le camere di pompaggio sono separate ermeticamente dallo spazio di azionamento, per garantire una lunga durata delle parti meccaniche
  • Le pompe utilizzano diaframmi PFTE interposti tra sostegni asciutti e valvole in PEEK, estremamente resistenti ai prodotti chimici e più robuste delle valvole in elastomero
  • La valvola zavorratrice del gas aiuta a mantenere le prestazioni della pompa quando si lavora con i vapori condensabili
    • Ugelli per flessibili, per tubi con diametro interno di 8 mm
    • Piedini antivibrazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 8 mbar
Requisiti elettrici Motore a 230 V 50/60 Hz con cavi di alimentazione Schuko e UK
Dimensioni (L x P x A) 19.5 x 23.5 x 14.5 cm (7.6 x 9.25 x 5.7 in.)
Materiale Politetrafluoroetilene
Peso (sistema imperiale) 14.3 libbre
Peso (sistema metrico) 6.5 kg
Portata 16 l/min.
Tipo di pompa Pompa da vuoto a diaframma
Applicazioni Forni a vuoto
Maximum Pressure < 8mbar