Learn More
Diatomaceous earth, Calcined, Solstice
Codice prodotto. 15677810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15677810 500 g Poly Bottle 500g
15667810 1 kg Poly Bottle 1kg
15687810 5 kg Poly Bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15677810 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore D3877500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Powder, suitable for most filtrations
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68855-54-9
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.988
Numero MDL MFCD00132803
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Diatomaceous Earth, Calcined
Quantità 500 g
Imballaggio Poly Bottle
Numero UN NONH for all modes of transport