Learn More
Diatomaceous Earth, Flux-Calcined, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15625360 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15625360 5 kg Poly Drum 5kg
15615360 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15625360 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3925455KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
flux-calcined, filter aid
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68855-54-9
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.988
Numero MDL MFCD00132803
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Diatomaceous Earth, Flux-Calcined
Quantità 5 kg
Imballaggio Poly Drum
Numero UN NONH for all modes of transport