Learn More
Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Hyflo™ Super Cel™, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15605860 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15605860 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15605860 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 566785KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Filter aid, flux calcined, treated with sodium carbonate
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diatomaceous Earth, Flux-Calcined
Quantità 5 kg
CAS 68855-54-9
Imballaggio Fiber drum
Formula molecolare CNa2O3
Numero MDL MFCD00132803
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodio; carbonato
Molecular Weight (g/mol) 105.988
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377