Learn More
Diatomaceous earth, Flux-calcined, TRC
Codice prodotto. 30349967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349967 1 Kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349967 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4168211KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diatomaceous earth, Flux-calcined
CAS 68855-54-9
Formula molecolare SiO2
Quantità 1 Kg
Sinonimo Filter Agent, Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Celatom FW-14, Celite™ 545, Particle Size 0.02-0.1 mm, Kieselguhr, soda ash flux-calcined
SMILES O=[Si]=O
Molecular Weight (g/mol) 60.08