Learn More
Diatomaceous Earth, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15527944 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Pail
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15527944 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
15538774 1 kg Poly Pail 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15527944 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 193901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 68855-54-9
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.988
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Diatomaceous Earth
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione particelle 33 Micron
Gravità specifica 1L = 2.30kg
Quantità 500 g