Learn More
Diatomaceous Earth, Non-washed, ∽90% SiO2, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11431051 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11431051 1 kg
11441051 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11431051 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215760691
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Identificatori chimici
CAS 61790-53-2
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.083
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Diatomaceous silica
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Diatomaceous Earth, Non-washed
Forma fisica In polvere
Colore Gray to White
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ∽90%
Peso formulazione 60.04