Learn More
Diatrizoic acid dihydrate, 98.87%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11494732 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11494732 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11494732 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219150110
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Diatrizoic acid dihydrate
CAS 50978-11-5
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.9887
Formula molecolare C11H13I3N2O6
Quantità 10 g
Sinonimo diatrizoic acid dihydrate, amidotrizoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, dsstox_cid_28886, dsstox_rid_83154, dsstox_gsid_48960, 2,4,6-triiodo-3,5-diacetamidobenzoic acid dihydrate, 3,5-bis acetylamino-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid-water 1/2, amidotrizoic acid ban:jan
InChI Key JHQKUXXJPHSPOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)O)I)NC(=O)C)I.O.O
IUPAC Name 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 649.946
PubChem CID 12598086
ChEBI CHEBI:59733
Peso formulazione 649.95
Forma fisica Powder