Learn More
Diaveridine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30356687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30356687 10 mg -
30356028 1 g 1g
30365624 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30356687 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD12013510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2507-23-5
Formula molecolare C13H16N4O2 . HCl
Molecular Weight (g/mol) 296.75
Sinonimo 5-[(3,4-Dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine Hydrochloride
IUPAC Name 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Diaveridine Hydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H16N4O2.ClH/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14;/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17);1H
Peso formulazione 296.104