Learn More
Diazinon-d10 (diethyl-d10), CDN
Codice prodotto. 30320604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320604 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30320604 Fornitore CDN N. del fornitore CDND51100.01G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diazinon-d10
CAS 100155-47-3
Formula molecolare C12 2H10 H11 N2 O3 P S
Quantità 0.01 g
Sinonimo Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester (9 CI), O,O-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Diazinon-d10, Diazinon D10 (diethyl D10)
InChI Formula InChI=1 S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9 H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name (6-methyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl)oxy-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molecular Weight (g/mol) 314.41
Peso formulazione 314.1638 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 95% Chemical Purity