Learn More
Diazinon-d10, TRC
Codice prodotto. 30367947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367947 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30367947 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41688225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diazinon-d10
CAS 100155-47-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C12 2H10 H11 N2 O3 P S
Quantità 25 mg
Sinonimo Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester (9CI), O,O-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Diazinon-d10
InChI Formula InChI=1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name (6-methyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl)oxy-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molecular Weight (g/mol) 314.41
Peso formulazione 314.1638
Percent Purity >95