Learn More
Diazinon-O-Analog, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16330028 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16330028 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16330028 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore S1176
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Diazinon-O-analog962-58-31000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Diazinon-O-analog
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 962-58-3, 67-64-1
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C12H21N2O4P
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key VBLJFQYCTRKKKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=O)(OCC)OC1=NC(=NC(=C1)C)C(C)C
IUPAC Name diethyl (6-methyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl) phosphate
Solvent or Matrix Acetone
Molecular Weight (g/mol) 288.284
PubChem CID 13754
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:83533
Product intended for laboratory use only