missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diazinon-oxon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diazoxon |
| CAS | 962-58-3 |
| Nomi componenti o analita | Diazoxon |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H21 N2 O4 P |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Phosphoric acid, diethyl 6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl ester, Phosphoric acid, diethyl 2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Pyrimidinol, 2-isopropyl-6-methyl-, diethyl phosphate (6CI), Diazinon oxon, Diazoxon, Diethyl 2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl phosphate, O,O-Diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphate, O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-4-methylpyrimidyl-6) phosphate, Oxodiazinon |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H21N2O4P/c1-6-16-19(15,17-7-2)18-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?