Learn More
Diazolidinyl urea, 95%
Codice prodotto. 10647040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647040 250 g Bottiglia in vetro 250g
10352020 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10647040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428582500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78491-02-8 | C8H14N4O7 | 278.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78491-02-8
Formula molecolare C8H14N4O7
Molecular Weight (g/mol) 278.22
Numero MDL MFCD03547942
InChI Key SOROIESOUPGGFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diazolidinylurea, diazolidinyl urea, 1-1,3-bis hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl-1,3-bis hydroxymethyl urea, germall ii, germall 11, imidazolidinyl urea 11, n,n'-bis hydroxymethyl urea, dsstox_cid_9559, dsstox_rid_78776
PubChem CID 62277
IUPAC Name 1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urea
SMILES C(NC(=O)N(CO)C1C(=O)N(C(=O)N1CO)CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Diazolidinyl urea
Punto di fusione 227.0°C to 228.0°C
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,3003
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 278.22
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diazolidinyl urea
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.