Learn More
Diazolidinyl Urea (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30360924
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360924 25 g 25g
30351276 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30360924 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41732325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78491-02-8
Formula molecolare C8H14N4O7
Molecular Weight (g/mol) 278.22
Sinonimo N-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N'-bis(hydroxymethyl)urea, Diazolidinylurea, Germaben II-E, Germall II, N-Hydroxymethyl-N-[1,3-di(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-N'-hydroxymethylurea
IUPAC Name 1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urea
SMILES OCNC(=O)N(CO)C1N(CO)C(=O)N(CO)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Diazolidinyl Urea (Technical Grade)
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H14N4O7/c13-1-9-7(18)10(2-14)5-6(17)12(4-16)8(19)11(5)3-15/h5,13-16H,1-4H2,(H,9,18)
Peso formulazione 278.0862