Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diazoxide, 98%
Codice prodotto. 15467199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15467199 500 mg 500mg
15457199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15467199 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J66010.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 364-98-7 | C8H7ClN2O2S, C8H7ClN2O2S | 230.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 364-98-7
Specifica
Quantità 500 mg
Descrizione White to off-white
Content And Storage 2°C to 8°C
Formato Powder
Saggio 98%
Formula molecolare C8H7ClN2O2S
Peso formulazione 230.67
Sinonimo 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide;
Punto di fusione 330°C to 331°C
Solubilità Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol.
Forma Powder