Learn More
Diazoxide, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diazoxide |
| CAS | 364-98-7 |
| Nomi componenti o analita | Diazoxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H7 Cl N2 O2 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Diazoxide, 7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide (7CI), 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Diazoxide, Dizoxide, Eudemine injection, Hyperstat, Hypertonalum, Mutabase, NSC 64198, NSC 76130, Proglicem, Proglycem, SRG 95213, Sch 6783 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1 |
| Vedi altri risultati |