Learn More
Diazoxide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468636
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16468636 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16468636 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1140100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Diazoxide (Sch-6783) is an ATP-sensitive potassium channel activator, has the potential for hyperinsulinism treatment.
Diazoxide (Sch-6783) is an ATP-sensitive potassium channel activator, has the potential for hyperinsulinism treatment.
Specifica
Materiale o nome chimico Diazoxide
CAS 364-98-7
Colore Grayish Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H7ClN2O2S
Quantità 100 mg
Sinonimo Sch-6783 SRG-95213
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 35 mg/mL (151.73 mM)
SMILES CC(NC1=CC=C(Cl)C=C12)=NS2(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 230.67
Peso formulazione 230.67
Percent Purity 98.48%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only