Learn More
Diazoxide, TRC
Codice prodotto. 30367695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367695 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367695 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD417305100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diazoxide
CAS 364-98-7
Formula molecolare C8 H7 Cl N2 O2 S
Quantità 100 mg
Sinonimo Diazoxide, 7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide (7CI), 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Diazoxide, Dizoxide, Eudemine injection, Hyperstat, Hypertonalum, Mutabase, NSC 64198, NSC 76130, Proglicem, Proglycem, SRG 95213, Sch 6783
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
IUPAC Name 7-chloro-3-methyl-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
Molecular Weight (g/mol) 230.67
Peso formulazione 229.9917