Learn More
Diazoxon, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Diazoxon |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H21N2O4P/c1-6-16-19(15,17-7-2)18-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3 |
| Peso formulazione | 288.1239 |
| Percent Purity | >95% |