Learn More
Dibenzepin, TRC
Codice prodotto. 30134737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134737 25 mg 25mg
30006192 5 mg 5mg
30006400 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134737 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41692025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4498-32-2
Formula molecolare C18 H21 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 295.38
Sinonimo Dibenzepine
IUPAC Name 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-11-methylbenzo[b][1,4]benzodiazepin-6-one
SMILES CN(C)CCN1C(=O)c2ccccc2N(C)c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzepin
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H21N3O/c1-19(2)12-13-21-17-11-7-6-10-16(17)20(3)15-9-5-4-8-14(15)18(21)22/h4-11H,12-13H2,1-3H3
Peso formulazione 295.1685