Learn More
Dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dibenzo[b, d]furan-2-carbaldehyde |
| CAS | 5397-82-0 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C13H8O2 |
| Numero MDL | MFCD00136272 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | dibenzo b,d furan-2-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarboxaldehyde, dibenzofuran-2-carboxaldehyde, dibenzo b,d furan-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarbaldehyde, dibenzo b furan-2-carbaldehyde, benzo b benzofuran-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde |
| InChI Key | OVJMIWIVPWPZMN-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |