Learn More
Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Dibenzo[b, d]thiophen-2-ylboronic acid |
| Nota nome | May contain varying amounts of anhydride |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 228.08 |
| Percent Purity | 95% |