Learn More
Dibenzo[b,d]thiophene-4-boronic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dibenzo[b,d]thiophene-4-boronic acid |
| CAS | 108847-20-7 |
| Formula molecolare | C12H9BO2S |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H |
| SMILES | OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12 |
| IUPAC Name | dibenzothiophen-4-ylboronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.08 |
| Peso formulazione | 228.0416 |