Learn More
Dibenzo[b,d]thiophene-4-boronic acid, TRC
Codice prodotto. 30351066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351066 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351066 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD417313250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzo[b,d]thiophene-4-boronic acid
CAS 108847-20-7
Formula molecolare C12H9BO2S
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
SMILES OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
IUPAC Name dibenzothiophen-4-ylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 228.08
Peso formulazione 228.0416