Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Mikromol™
Codice prodotto. 30049611
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049611 25 mg 25mg
17962606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049611 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1130.090025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
CAS 7-7-3159
Nomi componenti o analita Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H9 N O S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP), Quetiapine Related Compound G, Quetiapine Fumarate Impurity G, Quetiapine Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
SMILES O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC Name 5H-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 227.28
Quantità 25 mg
Peso formulazione 227.0405 g/mol