Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11-[10H]one, TRC
Codice prodotto. 30005502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30005502 5 g 5g
17970785 1 g 1g
17901025 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30005502 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4169535G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3159-07-7
Formula molecolare C13 H9 N O S
Molecular Weight (g/mol) 227.28
Sinonimo Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP)
IUPAC Name 5H-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-one
SMILES O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
Peso formulazione 227.0405
Percent Purity >95%