Learn More
Dibenzofuran-4-boronic acid, 98+%
Codice prodotto. 11399805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399805 5 g 5g
11389805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399805 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19830.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100124-06-9 | C12H9BO3 | 212.011 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100124-06-9
Formula molecolare C12H9BO3
Molecular Weight (g/mol) 212.011
Numero MDL MFCD00092336
InChI Key ZXHUJRZYLRVVNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzofuran-4-boronic acid, dibenzo b,d furan-4-ylboronic acid, 4-dibenzofuranyl boronic acid, 4-dibenzofuranboronic acid, 4-dibenzofuranboronicacid, 4-dibenzofuranylboronic acid, boronic acid, 4-dibenzofuranyl, dibenzo b,d furan-4-boronic acid, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid
PubChem CID 2734328
IUPAC Name dibenzofuran-4-ylboronic acid
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)C3=CC=CC=C3O2)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzofuran-4-boronic acid
Punto di fusione 286°C to 291°C
Quantità 5 g
Beilstein 1645426
Peso formulazione 212.01
Percent Purity ≥98%