Learn More
Dibenzosuberenol, 96%
Codice prodotto. 11361497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11361497 5 g 5g
11371497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11361497 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02062.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10354-00-4 | C15H12O | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10354-00-4
Formula molecolare C15H12O
Molecular Weight (g/mol) 208.26
Numero MDL MFCD00003586
InChI Key SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzosuberenol, 5h-dibenzo a,d 7 annulen-5-ol, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-ol, unii-s9t01jbh4a, s9t01jbh4a, 5h-dibenzo a,d-1-cyclohepten-5-ol, dibenzo b,f cyclohepten-1-ol, 5h-dibenzo-a,d-cyclohepten-5-ol, 5-hydrodibenzo a,d 7 annulen-5-ol
PubChem CID 82577
IUPAC Name 11H-dibenzo[1,2-a
SMILES C1=CC=C2C(C3=CC=CC=C3C=CC2=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzosuberenol
Punto di fusione 125°C to 127°C
Quantità 5 g
Beilstein 1957458
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 96%