Learn More
Dibenzosuberenol, TRC
Codice prodotto. 30362480
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362480 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30362480 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD417338500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzosuberenol
CAS 10354-00-4
Formula molecolare C15H12O
Quantità 500 mg
Sinonimo 5-Dibenzosuberenol, 5-Hydroxy-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, NSC 84190
InChI Formula InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
SMILES O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4Cl
Molecular Weight (g/mol) 208.26
Peso formulazione 208.0888