Learn More
Dibenzosuberone, 97%
Codice prodotto. 10090830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10090830 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10090830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114741000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1210-35-1 | C15H12O | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzosuberone
Nota nome 97%
CAS 1210-35-1
Punto di fusione 32°C to 34°C
Colore Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 148°C (0.3 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H12O
Indice di rifrazione 1.6332 to 1.6352
Numero MDL MFCD00003587
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.15
Sinonimo dibenzosuberone, dibenzocycloheptenone, dibenzosuberan-5-one, dibenzsuberone, 5-dibenzosuberone, 2,3:6,7-dibenzosuberone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro, unii-8etk71th0h, dibenzo b,f cycloheptan-1-one, ccris 2780
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
IUPAC Name 5,6-dihydrodibenzo[2,1-b
Molecular Weight (g/mol) 208.26
PubChem CID 14589
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibenzosuberone