Learn More
Dibenzosuberone, TRC
Codice prodotto. 30133356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133356 100 mg 100mg
30003787 5 g 5g
30003961 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133356 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD416940100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1210-35-1
Formula molecolare C15 H12 O
Molecular Weight (g/mol) 208.26
Sinonimo 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Dibenzosuberone
IUPAC Name 5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-one
SMILES O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzosuberone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Peso formulazione 208.0888
Percent Purity >95%