Learn More
Dibenzothiophene-2-ol, TRC
Codice prodotto. 30180341
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180341 500 mg 500mg
30179760 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30180341 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD417345500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22439-65-2
Formula molecolare C12H8OS
Molecular Weight (g/mol) 200.26
Sinonimo 2-Hydroxydibenzothiophene, 3-Hydroxydiphenylenesulfide, Benzo[b]benzo[b]thiophen-2-ol;
SMILES Oc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzothiophene-2-ol
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H8OS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,13H
Peso formulazione 200.0296