Learn More
Dibenzothiophene-4-boronic acid, 95%
Codice prodotto. 11319815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319815 5 g 5g
11309815 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11319815 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19831.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108847-20-7 | C12H9BO2S | 228.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108847-20-7
Formula molecolare C12H9BO2S
Molecular Weight (g/mol) 228.07
Numero MDL MFCD01318182
InChI Key GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid
PubChem CID 2734329
IUPAC Name dibenzothiophen-4-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC2=C1SC1=C2C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzothiophene-4-boronic acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 5 g
Beilstein 197863
Peso formulazione 228.08
Percent Purity 95%