Specifica
| Vettore alfa | DIBENZOTHIOPHENESULFONE |
| Materiale o nome chimico | Dibenzothiophene-5,5-dioxide |
| CAS | 1016-05-3 |
| Punto di fusione | 231°C to 236°C |
| Colore | White to yellow |
| Spettro a infrarossi | Conforms |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula molecolare | C12H8O2S |
| Numero MDL | 00004970 |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |