Learn More
Dibenzothiophene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10010800
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
132-65-0
C12H8S
184.26
MFCD00004969
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
3023
CHEBI:23681
dibenzothiophene
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
132-65-0
C12H8S
184.26
MFCD00004969
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
3023
CHEBI:23681
dibenzothiophene
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Dibenzothiophene
Punto di fusione 97°C to 100°C
Colore Gray-Green to White
Punti di ebollizione 332°C to 333°C
Punto d'infiammabilità 170°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 17,72
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform
Peso formulazione 184.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibenzothiophene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .