Learn More
(+)-Dibenzoyl-D-Tartaric Acid Monohydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (+)-Dibenzoyl-D-Tartaric Acid Monohydrate |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m0./s1 |
| Peso formulazione | 376.0794 |