Learn More
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, 98%
Codice prodotto. 15119303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15119303 500 g Bottiglia in vetro 500g
10109889 25 g Bottiglia in vetro 25g
10119889 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15119303 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438125000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 2743-38-6 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2743-38-6
Formula molecolare C18H14O8
Molecular Weight (g/mol) 358.30
InChI Key YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Sinonimo dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid
PubChem CID 75969
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioic acid
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 150.0°C to 151.6°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Rotazione specifica − 116.70
Peso formulazione 358.31
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dibenzoyl-L-tartaric acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.