Learn More
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride, 98%
Codice prodotto. 10449291 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10449291 25 g Plastic bottle 25g
10439291 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10449291 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 336030250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 64339-95-3 | C18H12O7 | 340.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64339-95-3
Formula molecolare C18H12O7
Molecular Weight (g/mol) 340.29
Numero MDL MFCD00067102
InChI Key OXIKRMSPXYQFOT-ZCWZLOQUNA-N
Sinonimo 3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, +-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 2,5-furandione, 3,4-bis benzoyloxy dihydro-, 3r,4r, 2-o,3-o-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 3r,4r-2,5-dioxo-3,4-dibenzoyloxy-3,4-dihydrofuran, 3r,4r-4-benzoyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl benzoate
PubChem CID 2733743
IUPAC Name [(3R,4R)-4-benzoyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl] benzoate
SMILES O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)OC1=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Punto di fusione 174°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethyl ether
Peso formulazione 340.29
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.