Learn More
Dibenzoyl peroxide, 75%, remainder water
Codice prodotto. 10712641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712641 100 g Plastic bottle 100g
10236460 5 g Plastic bottle 5g
10702641 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10712641 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211781000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 94-36-0 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-36-0 , 7732-18-5
Formula molecolare C14H10O4
Molecular Weight (g/mol) 242.23
Numero MDL MFCD00003071
InChI Key OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
PubChem CID 7187
ChEBI CHEBI:82405
IUPAC Name benzoyl benzenecarboperoxoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzoyl peroxide
Nota nome 75%, remainder water
Punto di fusione 104.0°C to 106.0°C
Colore White
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5CO)2O2
Quantità 100 g
Beilstein 09, 179
Fieser 01,196; 04,122; 05,182; 06,160; 07,89; 12,157; 15,146; 17,367
Indice di Merck 15, 1119
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,soluble in benzene,chloroform,ether and acetone,1g/40 mL carbon disulfide,1g/40 mL olive oil
Peso formulazione 242.23
Percent Purity 75%
Forma fisica Wet Granular Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibenzoyl peroxide, 75%, remainder water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Perossido organico Tipo C e D
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.