Learn More
Dibenzoyl Thiamine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428876
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16428876 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16428876 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2212
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Dibenzoyl Thiamine (Bentiamine), a derivative of thiamine, is rapidly absorbed into the body and converted to thiamine.
Dibenzoyl Thiamine (Bentiamine), a derivative of thiamine, is rapidly absorbed into the body and converted to thiamine.
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzoyl Thiamine
CAS 299-88-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H26N4O4S
Quantità 100 mg
Sinonimo Bentiamine
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (101.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)S/C(CCOC(C2=CC=CC=C2)=O)=C(N(CC3=CN=C(C)N=C3N)C=O)/C
Molecular Weight (g/mol) 490.57
Peso formulazione 490.57
Percent Purity 98.97%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only